Learn More
Motic™ C-Mount Camera Adapter for SMZ-160
Código de producto. p-200000112
Click to view available options
Potencia de aumento:
0.35X
1.0X
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17827295
Marca: Motic™ 1101010100861
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
The C-Mount Camera Adapter is compatible with the SMZ-160 microscope.
  • C-mount camera adapter for SMZ-160.
  • Available in 0.35x, 0.5x, or 1.0x (no lens) magnification.
  • Adapt 1/3 in. or 1/2 in. chip sensors.
Tekniske data
Tipo Adapter
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de cámara C-Mount
Para utilizar con (aplicación) To screw a digital camera on a trinocular SMZ-160
Para utilizar con (equipo) To be used with a digital camera for microscopy
Potencia de aumento 0.35X
Garantía 5 Years
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.