Learn More
Motic™ C-Mount Camera Adapter for SMZ-160
Click to view available options
Potencia de aumento:
0.35X
1.0X
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beskrivelse
- C-mount camera adapter for SMZ-160.
- Available in 0.35x, 0.5x, or 1.0x (no lens) magnification.
- Adapt 1/3 in. or 1/2 in. chip sensors.
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Adapter |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de cámara | C-Mount |
| Para utilizar con (aplicación) | To screw a digital camera on a trinocular SMZ-160 |
| Para utilizar con (equipo) | To be used with a digital camera for microscopy |
| Potencia de aumento | 0.35X |
| Garantía | 5 Years |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion