Learn More
Motic™ C-Mount Camera Adapter for SMZ-160
Descripción
- C-mount camera adapter for SMZ-160.
- Available in 0.35x, 0.5x, or 1.0x (no lens) magnification.
- Adapt 1/3 in. or 1/2 in. chip sensors.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adapter |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de cámara | C-Mount |
| Para utilizar con (aplicación) | To screw a digital camera on a trinocular SMZ-160 |
| Para utilizar con (equipo) | To be used with a digital camera for microscopy |
| Potencia de aumento | 0.35X |
| Garantía | 5 Years |