Learn More
Wheaton™ Equipo para cultivos con rodillo modelo C
Para su uso en laboratorios, plantas piloto e instalaciones de cultivo celular de laboratorios de producción. El equipo para cultivos con rodillo Wheaton™ modelo C ofrece varias opciones de configuración.
Marca: Wheaton™ WRTPF5110-C
Descripción
- Opciones de configuración
Especificaciones
De 0,25 rpm a 8,1 rpm | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
190 cm | |
Cultivo celular adherente | |
1 unidad |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
De 10 °C a 40 °C | |
Estándares UL, CSA y CE | |
63 cm | |
Modelo C | |
80 % hasta 31 °C |