Learn More
BXDC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17295-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16887164
  • 121.38€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 25-05-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
Required for biogenesis of the 60S ribosomal subunit.
Especificaciones
Especificaciones
BXDC2
Polyclonal
Unconjugated
BRIX1
BRIX, brix domain containing 2, BRIX1, BXDC2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
294799, 55299, 67832
Antibody
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q4QQT6, Q8TDN6, Q9DCA5
BRIX1
BXDC2 Fusion Protein Ag11174
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat