Learn More
Tricloruro de butiltin, 97 %, Thermo Scientific™
60.94€ - 206.96€
CAS | 1118-46-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H9Cl3Sn |
Peso molecular (g/mol) | 282.16 |
Número MDL | MFCD00000515 |
Clave InChI | YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K |
Sinónimo | butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride |
PubChem CID | 14236 |
Nombre IUPAC | butil(tricloro)stannano |
SMILES | CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10499890
|
Thermo Scientific Acros
191201000 |
100g |
60.94€
100 g |
Fecha estimada de envío: 13-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10092430
|
Thermo Scientific Acros
191205000 |
500g |
206.96€
500 g |
Fecha estimada de envío: 13-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
1118-46-3 | |
282.16 | |
YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K | |
14236 | |
CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl |
C4H9Cl3Sn | |
MFCD00000515 | |
butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride | |
butil(tricloro)stannano |
Especificaciones
Butyltin trichloride | |
1118-46-3 | |
De incoloro a amarillo o pajizo amarillento | |
81°C | |
Authentic | |
CH3(CH2)3SnCl3 | |
04, IV, 4346 | |
15, 1594 | |
butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
1.69 | |
butil(tricloro)stannano | |
14236 | |
Líquido |
97% | |
1.6900g/mL | |
93.0°C (10.0 mmHg) | |
97% | |
C4H9Cl3Sn | |
MFCD00000515 | |
Frasco de vidrio | |
1.5215 to 1.5245 | |
100g | |
YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K | |
CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl | |
282.16 | |
282.16 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Butyltin trichloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.