Learn More
Uvex™ Bustier 7488-Black
Click to view available options
Tamaño:
Medio/grande
XL/XXL
XS/S
XXXL/XXXXL
Descripción
- Color: Negro
- Material: 68 % Dryarn, 28 % Tencel, 4% elastano, 200 g/m2
- Ropa interior sin costuras molestas
- Regulación de humedad
- Mezcle con fibras naturales
- Zonas funcionales integradas
- Máxima comodidad
- OEKO-TEX™ Standard 100
- Tamaños: XS/S - 3XL/4XL
- Cuidado: lavable a 30 °C, sin cloro, no usar lejía, no secar, no planchar, no limpiar
Especificaciones
Tamaño | Medio/grande |
Color | Negro |
Grosor (métrico) | 200 g/m² |