Learn More
Fisherbrand™ Tubos de neopreno para mechero Bunsen
Aptos para su uso con mecheros de gas natural (metano) y de hulla.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05040kg
Descripción
Con extremos reforzados para ajustarse al grifo de gas y mechero BunsenEspecificaciones
Neopreno | |
750 mm | |
1,5 mm | |
Mechero Bunsen |