Learn More
Brady™ Etiquetas sin adhesivo de poliolefina para cables de transporte publico a granel para M710 M610 y M611
Etiqueta sin adhesivo para cables de transporte público, sin revestimiento, a granel, para M611, M610 y M710
154.00€ - 240.00€
Especificaciones
Cantidad | 250 Labels |
---|---|
Tipo | Tag |
Material | Polyolefin |
Acabado | Matte |
Para utilizar con (aplicación) | Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling |
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Longitud (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Longitud (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17888044
|
Brady™
312042 |
White | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
154.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17868074
|
Brady™
312044 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
192.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17817954
|
Brady™
312046 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
192.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17877994
|
Brady™
312048 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
240.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17817904
|
Brady™
312043 |
Yellow | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
154.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17837914
|
Brady™
312045 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
192.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17838054
|
Brady™
312047 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
192.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17897994
|
Brady™
312049 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
240.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Brady™'s Mass Transit Tag complies with minimal smoke and halogen emission requirements of the most strict underground norms for mass transit vehicles
- Printable both on-site and in the field, the tag is a practical solution for mass transit manufacturers to identify thick cables and cable bundles
Especificaciones
250 Labels | |
Polyolefin | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
0.024 mm | |
-67°F to +275°F |
Tag | |
Matte | |
Rectangle | |
-55°C to +135°C | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |