Learn More
Solución tampón pH 8.00 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical
Marca: Fisher Chemical J/2860/15
29.07 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7447-40-7 Peso : 1.01000kg
Descripción
Solución de tampón de pH 8,00 (borato), solución estándar NIST, lista para su uso para la medición de pH
Especificaciones
Incolora | |
Líquido | |
217672 |
8 | |
1 L | |
Frasco de plástico de HDPE |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.