Learn More
Solución tampón, pH 6,00 (+/-0,01 a 25 °C), incolora, Specpure™, trazable al NIST, Thermo Scientific Chemicals
26.40€ - 76.40€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11346089
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042418.AP |
500 mL |
26.40€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11374578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042418.K2 |
1 L |
41.60€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11364578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042418.K7 |
4 L |
76.40€
4 litros |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Buffer solution (pH 6) is used as a means of keeping pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing.