Learn More
Solución tampón, pH 10,00 (+/-0,01 a 25 °C), incolora, Specpure™, trazable al NIST, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 038710.AP
Detalles adicionales : CAS : 1336-21-6 Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11460161
  • 28.70€ / 500 ml
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Buffer solution
1336-21-6
H5NO
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
amine hydrate
14923
Specpure™
pH 10.00 (±0.01 at 25°C), No Color, NIST Traceable
500 mL
MFCD00066650
N.O
35.05
CHEBI:18219
Líquido
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos