Learn More
Solución tampón, pH 1.00 (±0,01 a 25 ºC), sin color, trazable al NIST, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
For Calibration of pH Meters
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040446.AP
Detalles adicionales : CAS : 7647-01-0 Peso : 0.50000kg
Descripción
Calibration of pH meters
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Buffer solution | |
Incolora | |
Líquido | |
MFCD00146252 | |
Cloruro potásico:0,7 %; ácido clorhídrico:0,7 %; agua:98,6% |
7447-40-7,7647-01-0,7732-18-5 | |
1.005 | |
500 mL | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Seguridad y manipulación
- Buffer solution, pH 1,00, No Color, Specpure
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid
RUO – Research Use Only