Learn More
IBA Lifesciences Tampón IS para Streptamers
El tampón IS IBA Lifesciences™ se emplea en la preparación de tampón de lavado para el uso en la tecnología Streptamer™.
Brand: IBA Lifesciences 6-5602-050
Additional Details : Peso : 0.08500kg
Description
- Concentrado 10X
- Contiene un 5 % de BSA (p/v) en solución salina tamponada con fosfato 10X (PBS)
Specifications
50 ml | |
pH de 7,3 a 7,5 | |
Tampón de lavado para la tecnología Streptamer™ |
Concentrado 10X | |
De 2 a 8 °C | |
Tampón de lavado |