Learn More
Invitrogen™ Dual-Light™ System Buffer A
Para su uso con el sistema de ensayo de genes indicadores Dual-Light. El tampón A Thermo Scientific para el sistema de ensayo con genes indicadores Dual-Light se suministra de forma liofilizada.
Marca: Invitrogen™ T2176
Detalles adicionales : Peso : 0.00910kg
Descripción
El ensayo con genes indicadores luminiscentes Dual-Light está diseñado para la detección rápida y sensible de luciferasa de luciérnaga y E. coli β-galactosidasa en un solo extracto alícuota para ensayos de expresión génica.Especificaciones
Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa/luciferasa | |
Almacene el producto a -20°C. | |
Dual-Light™ | |
Maciza |
Sistema de ensayo con genes indicadores Dual-Light™ | |
Temperatura ambiente | |
200 ensayos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.