Learn More
BTX™ Microportaobjetos para cámaras de electrofusión
Permita que la alineación y la fusión se observen en un microscopio
Marca: BTX™ 450104
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Permita que la alineación y la fusión se observen en un microscopio
- El microportaobjetos 450 tiene dos tubos de acero inoxidable montados en un portaobjetos de vidrio y genera un campo divergente
- El microportaobjetos 453 tiene dos barras de acero inoxidable que pueden ser fijadas aparte en intervalos de 3,2 o 10 mm para obtener campos homogéneos
Especificaciones
Manipulación de embriones, transferencia nuclear, fusión celular, producción de hibridomas, fusión de protoplastos vegetales | |
Acero inoxidable | |
Round Wire Electrodes | |
Glass Microslides with round wire electrodes, 1.0 mm gap, 40 μl, Pkg/10 | |
0,039 in | |
40 μl | |
Max 500V | |
Digital User |
Generadores ECM 830, ECM 2001 | |
Color | |
Divergente | |
10 Pk. | |
1 mm | |
Non-sterile | |
Banana Plug to Micrograbber | |
Square Wave |