Learn More
BTX™ Electrodos Genetrodes™
Electrodos reutilizables tipo aguja compatibles con los sistemas de electroporación BTX Gemini X2 y ECM-2001
Marca: BTX™ 450116
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Electrodos reutilizables tipo aguja compatibles con los sistemas de electroporación BTX Gemini X2 y ECM-2001
- Cinco modelos disponibles
- Los modelos 508 y 510 son rectos con puntas doradas diseñadas para aplicaciones in vivo generales
- Los modelos 512, 514 y 516 son electrodos en forma de L con puntas doradas diseñadas para electroporación in vivo e in ovo
Información de órdenes
Genetrode holder with shaft available separately (Cat. No. BTX515).
Especificaciones
Administración de genes in vivo, administración de genes ex vivo, administración de genes in ovo | |
Gold | |
Electroporation accessory | |
Genetrodes, 3 mm L-Shape (GOLD TIP) | |
Soporte Genetrodes/Genepaddiles, cable de poste cuadrado y cable de conector coaxial de tipo banana | |
3 mm | |
De 1 s a 99 ms | |
1 Ea. | |
De 1 a 10 mm | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Generadores ECM 830, EMC 2001, ECM 630 | |
BTX Electroporators | |
0/200V | |
Curva en forma de L | |
0,11 in | |
Más de ∼1500 pulsos | |
10 μs a 99 ms. en PBS | |
0,03/0,39 pulg | |
Punta dorada | |
Banana Plug to Micrograbber |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.