Learn More
Gibco™ BSEP Vesicular Transport Assay Reagent Set
Conjunto de reactivos para el ensayo de transporte vesicular BSEP
Marca: Gibco™ GM3001
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
El conjunto de reactivos para el ensayo de transporte vesicular BSEP es un kit listo para usar que contiene todos los reactivos necesarios para el ensayo de transporte vesicular excepto las propias vesículas. El conjunto de reactivos puede emplearse para el ensayo de transporte vesicular utilizando compuestos etiquetados con radioisótopos o no etiquetados. Este kit contiene suficiente material para realizar 100 ensayos de transporte vesicular.Utilice el kit de reactivos para el ensayo de transporte vesicular BSEP para lo siguiente:
Concepto de las vesículas transportadoras ABC
Las vesículas transportadoras ABC son reactivos eficientes y fáciles de usar para la evaluación temprana del sustrato de un candidato a fármaco y el potencial de interacción de un fármaco. Mientras que los transportadores ABC suelen mediar en la exportación de sustratos fuera de las células, los transportadores expresados en estas vesículas internas importan sustratos a las vesículas. Por lo tanto, es posible evaluar cuantitativamente la actividad de transporte de su compuesto determinando la cantidad incorporada en las vesículas.
Resultados claros y fiables
Estas vesículas «internas», preparadas a partir de células Sf9 diseñadas para sobreexpresar transportadores ABC específicos, proporcionan altos niveles de actividad del transportador con un entorno bajo, lo que proporciona una señal clara si su compuesto es un sustrato o inhibidor de un transportador de flujo específico.
Compatibilidad del kit
Nuestro conjunto de reactivos para el ensayo de transporte vesicular BSEP está diseñado para usarse con vesículas BSEP. Los 100 ensayos de transporte vesicular que se pueden realizar con este kit requerirán dos productos de vesículas BSEP
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
Frasco | |
Hielo seco | |
Conjunto de reactivos de ensayo |
Almacenar a -20 °C;. | |
Congelado |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.