Learn More
Lovibond™ Colorímetro BS 684 Modelo F
Marca: Lovibond™ 180270
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Especificaciones
CE, ISO 15305 y AOCS Método Cc 13e-92 | |
BS 684 | |
230 V | |
Se utiliza para la medición de color de productos que transmiten luz, así como sólidos opacos, polvos y pastas (puede necesitarse un paquete de accesorios de muestras “sólidas” opcional para medir productos que reflejan la luz). | |
BS 684 modelo F | |
230 V, 50/60 Hz | |
0,1 unidad Lovibond | |
8,3 kg |
Halógeno de tungsteno | |
Colorímetro | |
12 VCA, 220/110 V, 10 W | |
230 mm | |
153 mm | |
0,1 a 79,9 rojo, 0,1 a 49,9 amarillo, 0,1 a 3,9 azul, 0,1 a 3,0 neutro | |
10 W | |
330 mm |