Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Bryce XD
La suela impenetrable protege los pies de objetos afilados y metálicos, mientras que la puntera de acero y la cubierta de PU reforzada en los dedos ofrecen protección contra los objetos que caen. La estructura de microfibra sigue siendo flexible para soportar el cemento y resiste a las sustancias corrosivas.
Marca: Emma Safety Footwear MM33186849
Detalles adicionales : Peso : 2.15600kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Estructura de microfibra
- 3M™ Bandas reflectantes
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Bryce XD | |
Microfibra | |
49 |