Learn More
Hirschmann™ Amber Glass Stoppers
Light weight amber colored hollow glass stopper for the protection of UV-sensitive media.
Marca: Hirschmann™ 8902386
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Conforme a DIN 12 252
Especificaciones
Tapón | |
Vidrio | |
NS 29/32 |
1 por unidad | |
Para el sellado estanco de recipientes de tierra estándar |