Learn More
Gravis Frasco marrón
Glass amber pillbox with cap.
Marca: Gravis E010201480+Q30202S210
Detalles adicionales : Peso : 3.91500kg
Descripción
- Amber glass for light sensitive contents
Información de órdenes
Capacidad métrica
Especificaciones
Marrón | |
Non-sterile | |
18 ml | |
Tapón a presión | |
Polyethylene | |
Tapón a presión | |
Sample Vial | |
Certified Quality |
Soda Lime Glass | |
Reusable | |
No | |
0.6 oz. | |
Autoclavable | |
210/Paq. | |
No |