Learn More
Thermo Scientific™ Azul de bromotimol, puro, conforme a ACS
32.03€ - 267.28€
CAS | 76-59-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C27H28Br2O5S |
Peso molecular (g/mol) | 624.384 |
Número MDL | MFCD00005872 |
Clave InChI | NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB |
PubChem CID | 6450 |
ChEBI | CHEBI:86155 |
Nombre IUPAC | 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metil-6-propan-2-ilfenol |
SMILES | CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10209980
|
Thermo Scientific™
403250050 |
5g | Frasco de vidrio |
32.03€
5 g |
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10219980
|
Thermo Scientific™
403250100 |
10g | Frasco de vidrio |
54.18€
10 g |
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10422771
|
Thermo Scientific™
403250250 |
25g | Frasco de vidrio |
91.73€
25 g |
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10658234
|
Thermo Scientific™
403251000 |
100g | Frasco de vidrio |
267.28€
100 g |
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
IndicatorIdentificadores de productos químicos
76-59-5 | |
624.384 | |
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N | |
6450 | |
2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metil-6-propan-2-ilfenol |
C27H28Br2O5S | |
MFCD00005872 | |
Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB | |
CHEBI:86155 | |
CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br |
Especificaciones
Bromothymol Blue | |
76-59-5 | |
C27H28Br2O5S | |
15, 1455 | |
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N | |
CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br | |
624.384 | |
CHEBI:86155 | |
Polvo cristalino | |
Frasco de vidrio | |
from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue) | |
Marrón-rosa a morado |
Pure | |
Passes Test | |
MFCD00005872 | |
Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB | |
Authentic | |
2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metil-6-propan-2-ilfenol | |
6450 | |
624.38 | |
Reactivo ACS | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, alkaline solution | |
204.0°C | |
5g |
RUO – Research Use Only