missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Verde de bromocresol, sal sódica
47.74€ - 228.80€
Identificadores de productos químicos
CAS | 67763-24-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C21H13Br4NaO5S |
Peso molecular (g/mol) | 720.00 |
Número MDL | MFCD00148898 |
Clave InChI | HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M |
Sinónimo | 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt |
PubChem CID | 23675901 |
Nombre IUPAC | Sodio; 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-2-metilfenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenolato |
SMILES | [Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10005760
|
Thermo Scientific™
402940050 |
5g | Frasco de vidrio |
47.74€
5 g |
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10566592
|
Thermo Scientific™
402940100 |
10g | Frasco de vidrio |
59.49€
10 g |
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10075013
|
Thermo Scientific™
402940500 |
50g | Frasco de vidrio |
228.80€
50 g |
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificadores de productos químicos
67763-24-0 | |
720.00 | |
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M | |
23675901 | |
[Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C |
C21H13Br4NaO5S | |
MFCD00148898 | |
3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt | |
Sodio; 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-2-metilfenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenolato |
Especificaciones
Bromocresol Green, sodium salt | |
67763-24-0 | |
C21H13Br4NaO5S | |
3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt | |
Authentic | |
Sodio; 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-2-metilfenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenolato | |
23675901 | |
Polvo | |
Frasco de vidrio | |
Negro a marrón-verde |
Pure | |
Passes Test | |
MFCD00148898 | |
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M | |
[Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C | |
720.00 | |
720 | |
Reactivo ACS | |
from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue) | |
5g |
RUO – Research Use Only