Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde de bromocresol, sal sódica
Código de producto. 10566592 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10566592 10 g Frasco de vidrio 10 g
10005760 5 g Frasco de vidrio 5 g
10075013 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10566592 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 402940100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67763-24-0 | C21H13Br4NaO5S | 720.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67763-24-0
Fórmula molecular C21H13Br4NaO5S
Peso molecular (g/mol) 720.00
Número MDL MFCD00148898
Clave InChI HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
PubChem CID 23675901
Nombre IUPAC Sodio; 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-2-metilfenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenolato
SMILES [Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol Green, sodium salt
Nombre de nota Pure
Claridad Passes Test
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Color Negro a marrón-verde
Cantidad 10 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 720
Grado Reactivo ACS