missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Paladaciclo de BrettPhos de 3.ª generación, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | BrettPhos Palladacycle 3rd Generation |
Color | Amarillo |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 906.5 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Amarillo sólido |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'