Learn More
BRD4 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | BRD4 |
|---|---|
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17581366
|
Proteintech
28486-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17571366
|
Proteintech
28486-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The BRD4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a peptide of human BRD4. This antibody recognizes human antigen. The BRD4 antibody has been validated for the following applications: IP, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| BRD4 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 23476 | |
| Primary |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG |