Learn More
BRD4 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17571366 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
17571366 150 μL 150 microlitros
17581366 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 17571366
Marca: Proteintech 284861AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The BRD4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a peptide of human BRD4. This antibody recognizes human antigen. The BRD4 antibody has been validated for the following applications: IP, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno BRD4
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23476
Especies diana Human
Isotype IgG