Learn More
Abnova™ BRCA1/CEN17q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1340.00€ - 2210.00€
Especificaciones
Incluye Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
Para utilizar con (aplicación) Hibridación in situ fluorescente (célula)
Tipo de producto Sonda FISH BRCA1/CEN17q
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16043105
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
FG0069.200UL
200 ul
2210.00€
200 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-07-2022
para ver el stock
16033105
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
FG0069.100UL
100 μl
1340.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-07-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Advantages
  • Dual colored probes for fast, sensitive, and specific detection
  • Work on metaphase spread, paraffin embedded, and frozen tissue
  • Identify gene amplification, loss, and translocation
  • High signal to noise ratio
  • Low cross reactivity
Especificaciones
Especificaciones
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
Hibridación in situ fluorescente (célula)
Sonda FISH BRCA1/CEN17q