Learn More
Cole-Parmer™ Brass Compression Elbow Union
Offers very good chemical resistance. Ideal when working with any rigid tubing, including tubing made from fluoropolymers, other rigid plastics and metals
Marca: Cole-Parmer™ 31412-06
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Muy buena resistencia química.
- Los accesorios de compresión funcionan bien con tubos rígidos como PTFE o polipropileno.
- Un accesorio de compresión tiene una tuerca que comprime el tubo rígido contra el cuerpo del accesorio para aplicaciones de alta presión.
- La familia de conectores de compresión es ideal cuando se trabaja con tubos rígidos.
- Al seleccionar los accesorios, tenga en cuenta el tipo de tubo, la compatibilidad del material y las condiciones de temperatura y presión.
Especificaciones
Unión de compresión acodada | |
Latón | |
- 65 °C | |
400 psi | |
de 250 °C |
No esterilizable en autoclave | |
-85 °F | |
1/8 pulg | |
482 °F |