Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta Transferpettor™
sin valor
Marca: BRAND™ 702858
Detalles adicionales : Peso : 0.45496kg
Descripción
- Fabricadas con polietileno
- Puntas de pipeta de desplazamiento positivo reutilizables
- Compatible con pipetas de desplazamiento positivo de transferpettor BrandTech
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PP (polipropileno) | |
Transferpette™ | |
16 cm |
Rojo | |
De 1 a 5 ml | |
6,2 in |