Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta Transferpettor™
sin valor
Marca: BRAND™ 702852
Detalles adicionales : Peso : 1.83710kg
Descripción
- Fabricadas con polietileno
- Puntas de pipeta de desplazamiento positivo reutilizables
- Compatible con pipetas de desplazamiento positivo de transferpettor BrandTech
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PP (Polipropileno) | |
Transferpette™ | |
16 cm |
Verde | |
De 100 a 500 μl | |
6,2 in |