Learn More
BrandTech™ Tubos de muestras PFA
Para la preparación de muestras, centrifugación y muestreo automático
Marca: BrandTech™ 103897
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PFA | |
Preparación de muestras, centrifugación y gradillas para muestreador automático para análisis de trazas | |
PFA | |
110 mm |
15 ml | |
GL25 | |
Sí | |
0,5 oz | |
Tapón de rosca |