Learn More
BRAND™ Microplaca de fondo plano InertGrade™ 96 Pocillos, no adherente
Color:transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:con tapa
Marca: BRAND™ 781902
484.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.71000kg
Descripción
- La tecnología de hidrogel optimiza las características de la superficie para suprimir las interacciones de células o proteínas con el plástico de poliestireno.
- Construcción de poliestireno
- Estéril
- 96 pocillos
- Fondo plano o redondo
- Negro, Blanco o claro
- Incluye tapa
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
Estériles | |
Plano |
Con tapa | |
Transparente | |
96 | |
No adherente | |
1/pack |