Learn More
BRAND™ Replacement Dispenser Cartridges
Replacement Cartridges for seripettor™ and seripettor™ pro, and QuickSip bottletop dispensers
Brand: BRAND™ 704500
30.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.01000kg
Description
- Estéril y no estéril
- Para usar con los dispensadores para la parte superior de frascos Seripettor™, Seripettor™ pro y QuickSip
Specifications
Cartucho de dispensación | |
2 ml | |
No estéril |
Polietileno, Polipropileno | |
Seripettor™ / Seripettor™ pro / QuikSip |