Learn More
BRAND™ Replacement Dispenser Cartridges
Replacement Cartridges for seripettor™ and seripettor™ pro, and QuickSip bottletop dispensers
Marca: BRAND™ 704508
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Estéril y no estéril
- Para usar con los dispensadores para la parte superior de frascos Seripettor™, Seripettor™ pro y QuickSip
Especificaciones
Cartucho de dispensación | |
25 ml | |
5/paq. |
No esterilizable en autoclave | |
Seripettor™ / Seripettor™ pro / QuikSip | |
Estéril |