Learn More
BRAND™ Replacement Dispenser Cartridges
Replacement Cartridges for seripettor™ and seripettor™ pro, and QuickSip bottletop dispensers
Marca: BRAND™ 704504
45.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
- Estéril y no estéril
- Para usar con los dispensadores para la parte superior de frascos Seripettor™, Seripettor™ pro y QuickSip
Especificaciones
Cartucho de dispensación | |
De 5 a 25 ml | |
Seripettor™ / Seripettor™ pro / QuikSip | |
No estéril |