Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™ BIO-CERT™, de 50 a 1000 ul
Fabricadas con polipropileno de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA. Las puntas de filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™ son estériles y no contienen contaminantes biológicos. Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos. Graduaciones marcadas a los 250, 500 y 1000 μl para una evaluación rápida del volumen. Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
Marca: BRAND™ 732272
Detalles adicionales : Peso : 0.89000kg
Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduación a los 250, 500 y 1000 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables cómodo y ecológico
- Las puntas a granel son de color azul y las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color azul
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de retención baja
Especificaciones
De 50 a 1000 μl | |
Incolora | |
2,75 in | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
Yes | |
PP (polipropileno) |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
7 cm | |
Gradilla | |
TipStack, 10 gradillas de 96 piezas y dos cajas | |
Bio-Cert | |
250, 500, 1000 μl |