Learn More
BRAND™ Puntas de filtro BIO-CERT™, de 2 a 20 ul
Se utiliza para pipetas de código de color amarillo
Marca: BRAND™ 732628
99.75 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Los filtros sin sellado automático permiten la recuperación de muestras si el filtro está humedecido
- Pared fina
- Con filtro de PE para proteger la muestra y la pipeta
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en práctico formato de gradilla, las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color azul
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de filtración o de retención baja
Especificaciones
De 2 a 20 μl | |
Estéril | |
1,96 in | |
Gradilla | |
TipRefill, 10 gradillas de 96 piezas | |
PP (polipropileno) |
Con filtro | |
Incolora | |
5 cm | |
Universal | |
Amarillo |