Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU con paquete para laboratorios de Brady Workstation
Impresora por transferencia térmica industrial ideal para los clientes que necesitan una impresión fiable de gran volumen sobre una gran variedad de materiales en los mercados del sector aeroespacial, defensa y transporte público, electrónica, automoción, logística, electricidad.
Marca: Brady™ 306883
Detalles adicionales : Peso : 9.50000kg
Descripción
- Impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica
- Ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen en muchos materiales diferentes dentro de los siguientes mercados:
- Industria aeroespacial
- Defensa y transporte colectivo
- Industria electrónica
- Automoción
- Logística
- Equipo eléctrico
- Voz y datos
- Laboratorio
- Garantiza una impresión precisa en fundas, etiquetas, cintas, marcadores de cable y mucho más
- La impresora viene con Brady Workstation Laboratory Identification Software que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma
- Este conjunto de programas combina aplicaciones de software de uso frecuente para crear etiquetas de identificación de laboratorio
Especificaciones
Pantalla táctil en color | |
252,00 mm | |
460,00 mm | |
Monocromo | |
Módulo de despegue y presentación preinstalado. Se suministra con un cable de alimentación de la UE, 2 núcleos de cinta vacíos, un cable USB, un CD del producto que contiene el controlador, el manual de usuario en varios idiomas, el manual de configuración/ajustes en inglés, un manual de usuario impreso en inglés y Brady Workstation Laboratory ID Suite | |
300 dpi |
Transferencia térmica | |
288,00 mm | |
460,00 x 252,00 x 288,00 mm | |
Con función de Peel y Brady Workstation LAB Suite | |
300,00 mm/s | |
Adaptador de AC |