Learn More
Brady™ BradyJet™ Polyester Tags
Brady™ BradyJet™ Polyester Tags are ideal for a wide range of identification applications and can be use on a variety of laboratory equipment.
166.00€ - 210.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | No adhesivo |
---|---|
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Material | Poliéster |
Para utilizar con (aplicación) | Marcado de tuberías y válvulas; identificación de seguridad y cumplimiento; etiquetado visual en el espacio de trabajo; marcado de almacenes; etiquetado de bloqueo/etiquetado; etiquetas GHS y químicas; etiquetas de arcos eléctricos |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16130511
|
Brady™
150012 |
15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 2,5 pulg.) |
166.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16140511
|
Brady™
150008 |
15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 3,25 pulg.) |
210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Ideal for use in general facility labeling, including accident prevention and confined space tags
- Compliant with OSHA standard 1910.147 for lockout tagout
- Compliant with OSHA standard 1910.145 for accident prevention tags
- Material is a thick polyester tagstock material, with an inkjet receptive vinyl adhered
Especificaciones
No adhesivo | |
Mate | |
Marcado de tuberías y válvulas; identificación de seguridad y cumplimiento; etiquetado visual en el espacio de trabajo; marcado de almacenes; etiquetado de bloqueo/etiquetado; etiquetas GHS y químicas; etiquetas de arcos eléctricos | |
De −40 F a 140 °F | |
47,75 mm (1,88 pulg) D.I. |
Blanco | |
Poliéster | |
Impresora BradyJet™ J2000 | |
-40°C a +60°C |