Learn More
Brady™ Vial Top Labels
Durable Freezerbondz™ Polyester (B-492) Vial Top Labels are designed for laboratory identification applications such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, straws and slides.
Marca: Brady™ 142919
Detalles adicionales : Peso : 0.54520kg
Descripción
- Las etiquetas B-490 se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
- El material de poliéster blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas de -196 a 100 °C (de -320 a 212 °F)
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
Especificaciones
Etiquetas FreezerBondz para la impresora BBP33 | |
Blanco | |
Poliéster | |
No estéril | |
BBP™33 | |
3 | |
LabelMark, MarkWare | |
0,0032 in | |
15,88 mm | |
0,5 in | |
0,5 in | |
0,5 in |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Etiqueta de laboratorio | |
Uso en identificación de laboratorio, como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos | |
15,24 mm | |
1500/paquete | |
De - 196°C a + 130°C | |
0,081 mm | |
0,5 x 0,5 pulg | |
12,70 mm | |
12,70 mm | |
1,27 cm |