Learn More
Brady™ Cinta de marcado de suelo ToughStripe™
Solución de uso intensivo y larga duración (3.5 m/100 pies de longitud) para marcar suelos, pasillos, celdas de trabajo y otras áreas designadas
Marca: Brady™ 104346
Detalles adicionales : Peso : 0.93670kg
Descripción
- El marcado de suelos visible mejora la seguridad y la organización en casi cualquier entorno industrial
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
- Lo puede aplicar con facilidad una persona que trabaje sola
Especificaciones
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caucho, Permanente | |
Satinado | |
Poliéster | |
Se usa para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas | |
1 rollo | |
De -18 °C a +54 °C | |
0,201 mm | |
100 ft | |
3 in |
CINTAS DE SUELO ToughStripe | |
Naranja | |
Cinta | |
No estéril | |
115 unidades Gardner | |
De 0° a 130 °F | |
0,008 in | |
100 ft x 3 pulg (30,48 m x 7,62 cm) | |
30,48 m | |
7,62 cm |