Learn More
Brady™ Marcadores separados para marcado de suelos ToughStripe™
Los marcadores previamente separados para el marcado de suelos ToughStripe™ están fabricados con material de poliéster B-514, que es ideal para su uso en el marcado de pasillos, corredores y lugares de almacenamiento, además de para señalar equipos y salidas de seguridad.
Marca: Brady™ 104520
Detalles adicionales : Peso : 0.68040kg
Descripción
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- La cinta se retira limpiamente sin dejar ningún residuo adhesivo antiestéticos ni causar daños en el suelo
- Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
- Supera las normas de seguridad para superficies limpias y secas antideslizantes según ANSI A 1264.2-2006 y OSHA 1910.36
Especificaciones
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caucho, Permanente | |
Cinta | |
No estéril | |
115 Gardner Units | |
Punto | |
-18°C to +54°C | |
0.201 mm | |
88,9 mm | |
8.89 cm |
ToughStripe Prespaced shapes | |
Verde | |
Poliéster | |
Para puntos en suelos, marcar pasillos, corredores, lugares de almacenamiento, indicar equipos de seguridad, salidas | |
1 rodillos | |
0°F to 130°F | |
0.008 in. | |
3,5 in | |
3.5 pulg |