Learn More
Brady™ Marcadores de divisores para marcado de suelos ToughStripe™
Cinta duradera con forma de T perfecta para marcar zonas de almacenamiento de sedimentos y resbaladizas, así como otras áreas designadas
Marca: Brady™ 104465
Detalles adicionales : Peso : 0.25400kg
Descripción
Larga duración
- Resiste el tráfico de carretillas sin desgarrarse ni levantarse
- El diseño de perfil bajo minimiza los desgarros y arañazos de patines, gatos para plataformas, etc.
- Fabricadas con poliéster resistente y adhesivo agresivo
- No dejan trozos ni escamas cuando se retira: salen de una sola pieza
- Retirada limpia sin ningún residuo adhesivo antiestético ni daños en el suelo
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva
- El perfil bajo minimiza la acumulación de residuos por los bordes que se produce con marcas de suelo más gruesas (extruidas)
- La superficie resiste marcas y manchas y se limpia para quedar como nueva
- Disponibles en varios colores de alto impacto.
Especificaciones
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caucho, Permanente | |
Cinta | |
Para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas | |
20/paq. | |
De 0° a 130 °F | |
0,008 in | |
10 in | |
4 in |
Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más) | |
Blanco | |
Poliéster | |
115 unidades Gardner | |
Con forma de T | |
De -18 °C a +54 °C | |
0,201 mm | |
25,4 cm | |
101,60 mm |