Learn More
Brady™ Etiquetas para gráficos o portaobjetos TLS 2200 ™ y TLS-PC Link ™
Las etiquetas para portaobjetos o gráficos TLS 2200™ y TLS-PC Link™ son ideales para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
Marca: Brady™ 062277
Detalles adicionales : Peso : 0.04540kg
Descripción
- Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica TLS 2200™ y TLS-PC Link™
- El rollo de etiquetas de papel blanco mate (B-424) incluye un adhesivo de caucho permanente.
- La solución de bajo coste es ideal para todos los proyectos de etiquetado general.
- El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas altas/bajas.
Especificaciones
Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link | |
Blanco | |
Etiqueta | |
Etiqueta PC Link™ | |
Identificación general e industrial, identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, etiqueta de portaobjetos | |
1 | |
250/paq. | |
158 °F | |
0,0035 in | |
22,22 mm | |
0,75 in | |
0,9 in |
Caucho, Permanente | |
Mate | |
Papel | |
No estéril | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
70 °C | |
Rectángulo | |
70 °C | |
0,089 mm | |
0,9 pulgadas × 0,75 pulgadas (Al × An) | |
19,05 mm | |
22,86 mm |