Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de nailon imprimibles por transferencia térmica
Gran adhesión para su uso en autoclave, congelador o nitrógeno líquido
Marca: Brady™ 116379
193.80 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Etiquetas con acabado mate y blanco, aptas para su uso en identificaciones de laboratorio y etiquetado de viales
- Perfil bajo
- Recomendado para su uso con la cinta de impresora de transferencia térmica Brady serie 4900; compatible con color Brady serie 6200, 6000, 4300, 4500
Especificaciones
Autoclavable | |
Thermal Transfer Printer Labels | |
Blanco | |
Etiqueta | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Para aplicaciones de etiquetado general y marcado de cables | |
Roll of 1500 Labels | |
2 años | |
1500/paq. | |
0.375 x 1 in. (L x W) | |
2,5 x 0,95 cm | |
-40°C to +90°C | |
0,0065 in | |
12.07 mm | |
25.40 mm | |
0,37 in | |
1 in |
UL, CSA C22.2 n.º 0,15-95, RoHS 2002/95/CE, DIN VDE 0472 parte 815 | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Paño de nailon | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
Impresora de transferencia térmica BBP™11 | |
2 | |
-40 °C | |
Rectangle with Rounded Corners | |
1 x 0,375 pulg | |
-40°F to +194°F | |
80 lb/pulgadas | |
0.166 mm | |
1 in | |
1 in. | |
0,93 cm | |
2,54 cm |