Learn More
Brady™ LABXPERT™ Vinyl Cloth General Lab ID Labels
LABXPERT™ Vinyl Cloth General Lab ID Labels can be permanent or repositionable: once applied, B-498 CleanLift™ Series Vinyl Cloth is there to stay, unless you want to change it.
Marca: Brady™ 060919
Detalles adicionales : Peso : 0.22450kg
Descripción
- El adhesivo y el dorso de tejido ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento
- Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
- Capa superior especialmente formulada para una excelente calidad de impresión
- Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R6200
Especificaciones
RoHs | |
Caucho, Reposicionable | |
Semisatinado | |
Paño de vinilo | |
No estéril | |
Impresoras iDXPERT™, LabXpert™ | |
125/paquete | |
-40°C a +80°C | |
0,185 mm | |
1 in | |
1,9 in |
Montaje en superficie | |
Negra, Blanca | |
Etiqueta | |
Etiqueta de impresora | |
Código de barras, frascos, ID de componentes, tubo cónico, ID de equipos, identificación general, ID de uso general, placa Petri, tubo, cable y marcado de cables | |
1 | |
Rectángulo | |
0,0073 in | |
1,9 x 1 pulg | |
25,4 mm | |
4,8 cm |