Learn More
Brady™ Label Maker Cartridge: Polyester, StainerBondz™
Label Maker Cartridge: StainerBondz™ Super Chemical Resistant Polyester (B-481) is designed for use in the slide staining process and other laboratory ID which requires superior chemical resistance.
Marca: Brady™ 143300
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- El poliéster blanco mate StainerBondz™ B-481 tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir mediante transferencia térmica con impresoras de la serie B30 de Brady™
- B-481 funciona bien en el proceso de tinción de portaobjetos H y E (hematoxilina y eosina) de uso común
- Excelente resistencia a una amplia variedad de productos químicos, aceites y agua
- Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R6400
Especificaciones
RoHS, ASTM D | |
Blanco | |
Poliéster | |
Proceso de tinción de portaobjetos y otra identificación de laboratorio que una resistencia química superior | |
1 unidad | |
De -80 a -3 °C | |
0,0033 in. | |
0,9 in. | |
0.3 in. |
Permanente | |
Blanco mate | |
No estéril | |
BMP51 Label Printer | |
De -112 a 266 °F | |
40 lb./in. | |
0,375 x 0,9 in. | |
22,86 mm | |
9,5 mm |