Learn More
Brady™ BBP™ CAUTION Pre-Printed Pre-Cut Blank Sign Headers
BBP™ “&CAUTION” Pre-Printed Pre-Cut Blank Sign Headers are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
Marca: Brady™ 142184
Detalles adicionales : Peso : 1.22240kg
Descripción
- Los encabezados preimpresos hacen que las señales de encabezado sean multicolores usando una única impresión en negro.
- Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
- Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado""
- Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
Especificaciones
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
175/Paq. | |
Encabezados de señal en blanco precortados preimpresos para impresoras BBP3x | |
4 pulg | |
180 °F | |
0,004 in | |
152,4 mm | |
De -40 °F a 180 °F | |
4 x 6 pulg. | |
Cinta de interior/exterior |
Satinado | |
Vinilo | |
Acrílico permanente | |
Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo. | |
152 mm | |
-40 °F | |
6 pulg | |
De -40 °C a 82 °C | |
Inglés | |
CAUTION | |
Amarillo sobre blanco |