Learn More
SCAT Caja para Politainer (contenedor de residuos plegable)
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
20 L
Descripción
Los recipientes SCAT Politainer ofrecen una solución perfecta para no tener que prescindir de un almacenamiento seguro incluso en espacios limitados.
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 20 L |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 306 x 290 x 290 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Sistema de eliminación de residuos |
Color | Blanco (translúcido) |
Para utilizar con (equipo) | Politainer |